Imprimer
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110453-1G OR110453-250MG OR110453-5G
APOSOR110453-1GEA 186 EUR
APOSOR110453-1G APOSOR110453-250MG APOSOR110453-5G
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Formule: C₁₄H₂₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03551084
Numéro CAS: 401587-40-4