Imprimer
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 21.9 EUR
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07359723
Numéro CAS: 59382-60-4