Imprimer
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110416-1G OR110416-5G
APOSOR110416-1GEA 0 EUR
APOSOR110416-1G APOSOR110416-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₆BrClN₂O
Point de fusion: 187…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03273472
Numéro CAS: 568544-04-7