2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄N₄ Point de fusion: 228…230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975058 Numéro CAS: 40056-53-9 |