Imprimer
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110353-1G OR110353-5G
APOSOR110353-1GEA 84.1 EUR
APOSOR110353-1G APOSOR110353-5G
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11183528
Numéro CAS: 64818-79-7
UN: 3259
ADR: 8,III