Imprimer
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110352-10G OR110352-1G OR110352-5G
APOSOR110352-10GEA 0 EUR
APOSOR110352-10G APOSOR110352-1G APOSOR110352-5G
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111006
Numéro CAS: 54064-39-0