Imprimer
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110336-1G OR110336-250MG
APOSOR110336-1GEA 190 EUR
APOSOR110336-1G APOSOR110336-250MG
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11094977
Numéro CAS: 46713-46-6