Imprimer
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110298-1G OR110298-250MG
APOSOR110298-1GEA 580 EUR
APOSOR110298-1G APOSOR110298-250MG
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12776538
Numéro CAS: 134704-32-8