Imprimer
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110297-1G OR110297-250MG
APOSOR110297-1GEA 301 EUR
APOSOR110297-1G APOSOR110297-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11632159
Numéro CAS: 2104-03-2