Imprimer
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110294-1G OR110294-250MG OR110294-5G
APOSOR110294-1GEA 203 EUR
APOSOR110294-1G APOSOR110294-250MG APOSOR110294-5G
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formule: C₅H₇NO₂S₂
Poids moléculaire: 177.245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975951
Numéro CAS: 53442-30-1