Imprimer
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 221 EUR
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formule: C₉H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176793
Numéro CAS: 1305711-34-5