Imprimer
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110270-10G OR110270-1G OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA 0 EUR
APOSOR110270-10G APOSOR110270-1G APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021337
Numéro CAS: 900019-52-5