Imprimer
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR110263-1G OR110263-5G
APOSOR110263-1GEA 132 EUR
APOSOR110263-1G APOSOR110263-5G
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12964045
Numéro CAS: 856211-63-7