Imprimer
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110254-1G OR110254-250MG
APOSOR110254-1GEA 319 EUR
APOSOR110254-1G APOSOR110254-250MG
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Formule: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545990
Numéro CAS: 1227954-92-8