Imprimer
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110245-1G OR110245-250MG
APOSOR110245-1GEA 206 EUR
APOSOR110245-1G APOSOR110245-250MG
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272060
Numéro CAS: 5023-12-1