Imprimer
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110239-1G OR110239-250MG
APOSOR110239-1GEA 348 EUR
APOSOR110239-1G APOSOR110239-250MG
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formule: C₆H₁₂N₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756249
Numéro CAS: 894880-65-0