Imprimer
2-(4-Nitrophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110237-1G OR110237-250MG
APOSOR110237-1GEA 206 EUR
APOSOR110237-1G APOSOR110237-250MG
2-(4-Nitrophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Nitrophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11094979
Numéro CAS: 944661-22-7