Imprimer
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110214-1G OR110214-5G
APOSOR110214-1GEA 232 EUR
APOSOR110214-1G APOSOR110214-5G
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀INO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21100196
Numéro CAS: 1427461-00-4