3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇BrN₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20730925 Numéro CAS: 1227957-37-0 |