6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrN₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24850059 Numéro CAS: 474709-32-5 |