Imprimer
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (7-aminoheptyl)carbamate, tert-Butyl (7-aminohept-1-yl)carbamate, 1,7-Diaminoheptane, N-BOC protected
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 223 EUR
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₂
Point d'ébullition: 96…100 °C (0,1 mm Hg)
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094498
Numéro CAS: 99733-18-3