Imprimer
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110074-1G OR110074-5G
APOSOR110074-1GEA 272 EUR
APOSOR110074-1G APOSOR110074-5G
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18830261
Numéro CAS: 727382-75-4