5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄N₂OS Poids moléculaire: 152.174 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24850055 Numéro CAS: 681135-47-7 |