Imprimer
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110061-1G OR110061-10G OR110061-5G
APOSOR110061-1GEA 0 EUR
APOSOR110061-1G APOSOR110061-10G APOSOR110061-5G
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₃Br₂N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23159157
Numéro CAS: 1427460-60-3