Imprimer
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110055-1G OR110055-5G
APOSOR110055-1GEA 212 EUR
APOSOR110055-1G APOSOR110055-5G
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14897196
Numéro CAS: 149771-15-3