Imprimer
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110041-1G OR110041-5G OR110041-10G
APOSOR110041-1GEA 116 EUR
APOSOR110041-1G APOSOR110041-5G APOSOR110041-10G
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18207652
Numéro CAS: 15441-51-7