Imprimer
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
OR110039-1G OR110039-5G
APOSOR110039-1GEA 29 EUR
APOSOR110039-1G APOSOR110039-5G
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₆N₂OS
Poids moléculaire: 166.2 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181517
Numéro CAS: 175137-13-0