4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
Formule:
C₈H₉NO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025052 Numéro CAS: 7151-76-0 UN: 1759 ADR: 8,III |