Imprimer
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]phenol, 4-[(Dimethylcarbamoyl)methyl]phenol
OR10858-1G OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA 319 EUR
APOSOR10858-1G APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453072
Numéro CAS: 76472-23-6