Imprimer
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 145 EUR
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Formule: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863232
Numéro CAS: 296775-93-4