Imprimer
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR10716-1G OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA 693 EUR
APOSOR10716-1G APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Formule: C₁₀H₁₅O₄P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01112119
Numéro CAS: 33733-32-3