Imprimer
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 986 EUR
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formule: C₇H₁₄ClO₄P
Point d'ébullition: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Densité: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038926
Numéro CAS: 67257-29-8