Imprimer
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10650-5G OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA 98.6 EUR
APOSOR10650-5G APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Formule: C₂₄H₂₃O₃P
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192162
Numéro CAS: 13148-05-5