Imprimer
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR103674-250MG OR103674-1G
APOSOR103674-250MGEA 109 EUR
APOSOR103674-250MG APOSOR103674-1G
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₂N₄S
Poids moléculaire: 220.294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728969
Numéro CAS: 373356-48-0