Imprimer
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR103629-1G OR103629-250MG OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 288 EUR
APOSOR103629-1G APOSOR103629-250MG APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00456549
Numéro CAS: 55502-96-0