Imprimer
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR103516-250MG OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA 116 EUR
APOSOR103516-250MG APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664844
Numéro CAS: 406719-77-5