Imprimer
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tetrahydro-2H-pyran-4-amine acetate, 4-Aminooxane acetate
OR10342S-1G OR10342S-25G OR10342S-5G
APOSOR10342S-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10342S-1G APOSOR10342S-25G APOSOR10342S-5G
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate
Formule: C₅H₁₁NO·CH₃CO₂H
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445669
Numéro CAS: 1005498-91-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II