Imprimer
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboralan-2-yl)aniline hydrochloride
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 116 EUR
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
Poids moléculaire: 255.549 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258965
Numéro CAS: 616227-14-6