Imprimer
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Chlorosulphonyl)-5-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
OR102828-1G OR102828-5G
APOSOR102828-1GEA 143 EUR
APOSOR102828-1G APOSOR102828-5G
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClN₂O₂S₂
Poids moléculaire: 248.71 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02232191
Numéro CAS: 3662-82-6
UN: 1759
ADR: 8 III