Imprimer
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 145 EUR
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₃H₂Cl₂N₂S
Point de fusion: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114816
Numéro CAS: 88127-85-9