Imprimer
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10251-1G OR10251-250MG OR10251-5G
APOSOR10251-1GEA 221 EUR
APOSOR10251-1G APOSOR10251-250MG APOSOR10251-5G
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00590283
Numéro CAS: 101937-67-1