1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole
Formule:
C₁₀H₁₇N₃ Point d'ébullition: 96 °C (0,8 mm Hg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03412127 Numéro CAS: 688763-20-4 |