Imprimer
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0939-1G OR0939-10G OR0939-5G
APOSOR0939-1GEA 102 EUR
APOSOR0939-1G APOSOR0939-10G APOSOR0939-5G
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride 97%
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059568
Numéro CAS: 51043-72-2