1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[3-(Piperazin-1-yl)propoxy]benzene
Formule:
C₁₃H₂₀N₂O Point de fusion: 48…51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03844730 Numéro CAS: 41298-49-1 |