N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
CKI-7, 8-[N-(2-Aminoethyl)sulphamoyl]-5-chloroisoquinoline
CKI-7 has potent inhibitory action against casein kinase 1 with respect to ATP binding and a much weaker effect on casein kinase 2 and other protein kinases.
Formule:
C₁₁H₁₂ClN₃O₂S Point de fusion: 188…190 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00269886 Numéro CAS: 120615-25-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |