Imprimer
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0881-1G OR0881-5G
APOSOR0881-1GEA 0 EUR
APOSOR0881-1G APOSOR0881-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine
Formule: C₈H₁₈N₂O
Point d'ébullition: 75…78 °C (0,5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009781
Numéro CAS: 5317-33-9
EINECS: 226-177-6