Imprimer
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(1,3,5-Triazin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)-s-triazine
OR0838-250MG OR0838-1G OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 130 EUR
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-1G APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Formule: C₇H₁₁N₅
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973348
Numéro CAS: 59215-44-0