Imprimer
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyano-4,6-dimethoxypyrimidine
OR0831-10G OR0831-5G OR0831-1G
APOSOR0831-10GEA 720 EUR
APOSOR0831-10G APOSOR0831-5G APOSOR0831-1G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972587
Numéro CAS: 139539-63-2