Imprimer
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 126 EUR
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00184767
Numéro CAS: 22126-16-5