Imprimer
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate hydrochloride, 3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine hydrochloride
OR0735-10G OR0735-1G OR0735-5G
APOSOR0735-10GEA 487 EUR
APOSOR0735-10G APOSOR0735-1G APOSOR0735-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Point de fusion: 181…182 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06691424
Numéro CAS: 1000796-62-2